missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide, 95%, stabilized

Codice prodotto. 10232612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10232612

Marca: Thermo Scientific Acros 353690500

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 3068-32-4 | C14H19BrO9 | 411.201 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 3068-32-4, 471-34-1
Formula molecolare C14H19BrO9
Numero MDL MFCD00063686
Sinonimo d-alpha-tetraacetobromogalactose, 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromanyl-oxan-2-yl methyl ethanoate, acetic acid 5r,6r-3,4,5-triacetyloxy-6-bromo-2-oxanyl methyl ester
PubChem CID 17750873

Specifica

Materiale o nome chimico 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Condizione di rotazione specifica + 210.00 (20.00°C c=3,CHCl3)
Rotazione specifica +200° to +220° (20°C, 589nm) (c=3, CHCl3)
InChI Key CYAYKKUWALRRPA-JJRYREJMSA-N
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)Br)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC Name [(5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-bromooxan-2-yl]methyl acetate
Stabilizzatore 2% CaCO3
Molecular Weight (g/mol) 411.201
Peso formulazione 411.21
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranosyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato