Learn More
2',3',4'-Trichloroacetophenone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11424864
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11424864
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13790.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13608-87-2
Formula molecolare C8H5Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 223.477
Numero MDL MFCD00000542
InChI Key BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
IUPAC Name 1-(2,3,4-trichlorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Punto di fusione 60°C to 64°C
Quantità 5 g
Beilstein 1948674
Peso formulazione 223.49
Percent Purity 95%