Learn More
2,3,4-Trifluorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11485536
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11485536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20696.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 61079-72-9 | C7H3F3O2 | 176.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61079-72-9
Formula molecolare C7H3F3O2
Molecular Weight (g/mol) 176.09
Numero MDL MFCD00061232
InChI Key WEPXLRANFJEOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,4-trifluorobenzoicacid, pubchem1345, acmc-209mos, ksc354m6t, 2,3 4-trifluorobenzoic acid, 2,3,4-trifluoro-benzoic acid, rarechem al bo 0257, timtec-bb sbb006557, attercop-chm at111721, buttpark 30\01-45
PubChem CID 302932
IUPAC Name 2,3,4-trifluorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Punto di fusione 140°C to 142°C
Quantità 5 g
Beilstein 7476020
Peso formulazione 176.1
Percent Purity 98%