Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose
Codice prodotto. 15498289
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15498289
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66792.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 37776-25-3 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37776-25-3
Formula molecolare C26H28O5
Molecular Weight (g/mol) 420.505
Numero MDL MFCD00080813
InChI Key NAQUAXSCBJPECG-DYXQDRAXSA-N
Sinonimo 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofurannose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, d-ribose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tris-o-phenylmethyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-alpha/beta-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11058881
IUPAC Name (3S,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 420.5
Forma fisica Powder