Learn More
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 15477765
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15477765
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30464.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1315277-53-2 | C14H20BClO2 | 266.572 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1315277-53-2
Formula molecolare C14H20BClO2
Molecular Weight (g/mol) 266.572
Numero MDL MFCD12546188
InChI Key WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-3-chlorophenyl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenyl ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 73995113
IUPAC Name 2-[2-(3-chlorophenyl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC(=CC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Indice di rifrazione 1.4965
Peso formulazione 266.58
Percent Purity 97%