Learn More
2,3-Dibromobutane, (+/-) + meso, 98+%
Codice prodotto. 11479552
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11479552
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10219.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5408-86-6 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5408-86-6
Formula molecolare C4H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 215.916
Numero MDL MFCD00000146
InChI Key BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butane, 2,3-dibromo, dl-2,3-dibromobutane, +/--2,3-dibromobutane, ss-butylene bromide, .+-.-2,3-dibromobutane, dibromo butane, butane,3-dibromo, beta-butylene bromide, r*,r*-+--2,3-dibromobutane, pubchem12534
PubChem CID 21508
IUPAC Name 2,3-dibromobutane
SMILES CC(C(C)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dibromobutane
Nota nome (±) + meso
Densità 1.76
Punti di ebollizione 166°C to 167°C
Punto d'infiammabilità 123°C (253°F)
Indice di rifrazione 1.5126
Quantità 5 g
Beilstein 1718916
Peso formulazione 215.93
Percent Purity ≥98%