Learn More
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743813
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10743813
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC23902DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 27347-32-6
Formula molecolare C9H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 182.603
Numero MDL MFCD03086169
InChI Key QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2795427
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.61
Percent Purity 95%