Learn More
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629690
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10404665
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC00914CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 13414-56-7
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD11109313
InChI Key UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
PubChem CID 12805950
IUPAC Name 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 97%