Learn More
2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175043
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10641475
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC47801CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 260063-21-6
Formula molecolare C7H6O4S
Molecular Weight (g/mol) 186.181
Numero MDL MFCD07801102
InChI Key DCCRIIFBJZOPAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxythiophene carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylic acid, 2,3-dihydro
PubChem CID 6483880
IUPAC Name 2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
SMILES C1COC2=C(SC=C2O1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 186.19
Percent Purity 97%