Learn More
2,3-Dimercapto-1-propanol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15698390 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 15698390
Marca: Honeywell-Fluka 385205ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for complexometry, for spectrophotometric det. of Cu,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-52-9
Formula molecolare C3H8OS2
Molecular Weight (g/mol) 124.216
Numero MDL MFCD00004864
InChI Key WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
PubChem CID 3080
ChEBI CHEBI:64198
IUPAC Name 2,3-bis(sulfanyl)propan-1-ol
SMILES C(C(CS)S)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimercapto-1-propanol
Densità 1.239g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 112°C (233.6°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(SH)CH2SH
Quantità 5 mL
Numero UN UN2810
Beilstein 1732058
Peso formulazione 124.23g/mol
Percent Purity ≥98%