missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethyl-1-butene, 99%

Codice prodotto. p-7044287
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11307545

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05675.06

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 563-78-0 | C6H12 | 84.162 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 563-78-0
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.162
Numero MDL MFCD00008923
InChI Key OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11249
IUPAC Name 2,3-dimethylbut-1-ene
SMILES CC(C)C(=C)C

Specifica

Materiale o nome chimico 2,3-Dimethyl-1-butene
Punto di fusione -157°C
Punti di ebollizione 56°C to 57°C
Punto d'infiammabilità −18°C (−°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 505982
Peso formulazione 84.16
Percent Purity 99%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato