Learn More
2,3-Dimethyl-2-butanol, 98%
Codice prodotto. 10724281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10724281
Marca: Thermo Scientific Acros 156580050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 594-60-5 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-60-5
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00004463
InChI Key IKECULIHBUCAKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethyl-2-butanol, thexyl alcohol, isopropyldimethylcarbinol, 2-butanol, 2,3-dimethyl, acmc-1asco, 2,3-dimethyl-butan-2-ol, 2-butanol,2,3-dimethyl, ikeculihbucakr-uhfffaoysa, ch3 2chc oh ch3 2
PubChem CID 11670
IUPAC Name 2,3-dimethylbutan-2-ol
SMILES CC(C)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-2-butanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -14.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C to 121.0°C
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHC(CH3)2OH
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180
Quantità 5 mL
Beilstein 01, 413
Gravità specifica 0.82
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethyl-2-butanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.