Learn More
2,3-Dimethyl-2-butene, 98%
Codice prodotto. 10574454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10574454 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10061690 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10734281 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
3 options
Codice prodotto. 10574454
Marca: Thermo Scientific Acros 156595000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 563-79-1 | C6H12 | 84.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 563-79-1
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.15
Numero MDL MFCD00008897
InChI Key WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethyl-2-butene, tetramethylethylene, 2-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene-2, 1,1,2,2-tetramethylethylene, tetramethylethene, 2,3-dimethyl-but-2-ene, ch3 2c=c ch3 2, 2-butene,3-dimethyl, acmc-1akps
PubChem CID 11250
IUPAC Name 2,3-dimethylbut-2-ene
SMILES CC(=C(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-2-butene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -75.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7000g/mL
Punti di ebollizione 73.0°C
Punto d'infiammabilità −16°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C=C(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4110 to 1.4130
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 218
Gravità specifica 0.7
Peso formulazione 84.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethyl-2-butene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.