Learn More
2,3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10609515
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10609515
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC27701DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 17635-26-6
Formula molecolare C11H9N2O2
Molecular Weight (g/mol) 201.21
Numero MDL MFCD02575516
InChI Key RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid, 6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl, 6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 236268
SMILES CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
IUPAC Name 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%