Learn More
2,3-Dimethylaniline, 98%
Codice prodotto. 11474303
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
Codice prodotto. 11474303
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10918.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 87-59-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-59-2
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.183
Numero MDL MFCD00007732
InChI Key VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-xylidine, 3-amino-o-xylene, benzenamine, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbenzenamine, 2,3-dimethylphenylamine, 2,3-xylylamine, ortho-xylidine, vic-o-xylidine, unii-zd450abi9x, ccris 4739
PubChem CID 6893
IUPAC Name 2,3-dimethylaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylaniline
Punto di fusione 2°C to 3°C
Densità 0.992
Punti di ebollizione 221°C to 222°C
Quantità 500 g
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.568
Numero UN UN1711
Beilstein 742174
Indice di Merck 14,10084
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Dimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.