Learn More
2,3-Dimethylbenzoyl chloride, 96%
Codice prodotto. 11475610
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11475610
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25873.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 21900-46-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21900-46-9
Formula molecolare C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Numero MDL MFCD00045217
InChI Key WFNKMVDATNLZBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethylbenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, dimethyl, xylic acid chloride, acmc-20aog3, 2,3 dimethylbenzoyl chloride, 2,3-dimethyl-benzoyl chloride, 2,3-dimethylbenzene-1-carbonylchloride, 2,3-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2800899
IUPAC Name 2,3-dimethylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Punto di fusione 2°C
Punti di ebollizione 122°C to 124°C
Quantità 25 g
Indice di rifrazione 1.555
Numero UN UN3265
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 96%