Learn More
2,3-Dimethylhydroquinone, 97%
Codice prodotto. p-3778404 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10582281
Marca: Thermo Scientific Acros 305110050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 608-43-5 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-43-5
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00009997
InChI Key BXJGUBZTZWCMEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dimethylhydroquinone, o-xylene-3,6-diol, 2,3-xylohydroquinone, o-xylohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl, unii-f0l7hg609j, 1,4-dihydroxy-2,3-dimethylbenzene, 3,6-dihydroxy-o-xylene, 2,3-dimethyl-1,4-benzenediol, 2,3-dimethyl hydroquinone
PubChem CID 69100
IUPAC Name 2,3-dimethylbenzene-1,4-diol
SMILES CC1=C(C)C(O)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Dimethylhydroquinone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223.0°C to 225.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder