Learn More
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine, 97+%
Codice prodotto. 15482099
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15482099
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64762.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 404-70-6
Formula molecolare C8H11FN
Molecular Weight (g/mol) 140.18
Numero MDL MFCD00075376
InChI Key AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
IUPAC Name 2-(3-fluorophenyl)ethanamine
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Densità 1.066 g/mL
Punti di ebollizione 87°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 3045789
Peso formulazione 139.17
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid