Learn More
2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30425230
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
Codice prodotto. 30425230
Marca: Toronto Research Chemicals TRCO8553055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate
Nomi componenti o analita 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H12 O5 S
InChI Formula InChI=1S/C11H12O5S/c1-17(13,14)16-5-4-8-2-3-11-9(6-8)10(12)7-15-11/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CS(=O)(=O)OCCc1ccc2OCC(=O)c2c1
IUPAC Name 2-(3-oxo-1-benzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 256.275
Quantità 5 mg
Peso formulazione 256.041