Learn More
2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Nomi componenti o analita | 2-(3-Oxo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H12 O5 S |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H12O5S/c1-17(13,14)16-5-4-8-2-3-11-9(6-8)10(12)7-15-11/h2-3,6H,4-5,7H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCc1ccc2OCC(=O)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-(3-oxo-1-benzofuran-5-yl)ethyl methanesulfonate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.275 |
| Vedi altri risultati |