Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Codice prodotto. 11479770
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11479770
Marca: Alfa Aesar™ H50994.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 902837-33-6
Formula molecolare C10H20N2O2
Molecular Weight (g/mol) 200.282
Numero MDL MFCD08064279
InChI Key HIPDESKOLOAVFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperidin-3-yloxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidyloxy-n-propylacetamide, 2-piperidin-3-yl oxy-n-propylacetamide, 2-3-piperidinyloxy-n-propylacetamide
PubChem CID 43196816
IUPAC Name 2-piperidin-3-yloxy-N-propylacetamide
SMILES CCCNC(=O)COC1CCCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(3-Piperidinyloxy)-N-propylacetamide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.28