Learn More
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride, 97%
Codice prodotto. 10021334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10021334
Marca: Thermo Scientific Acros 397130250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4744-50-7 | C6H2N2O3 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4744-50-7
Formula molecolare C6H2N2O3
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00179418
InChI Key AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
PubChem CID 78482
IUPAC Name 5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 150.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.