Learn More
2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine, 97%
Codice prodotto. 15269826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15269826
Marca: Thermo Scientific Acros 333520010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1780-40-1 | C4Cl4N2 | 217.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1780-40-1
Formula molecolare C4Cl4N2
Molecular Weight (g/mol) 217.87
Numero MDL MFCD00006062
InChI Key GVBHCMNXRKOJRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo perchloropyrimidine, pyrimidine, tetrachloro, tetrachloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5,6-tetrachloro, 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-pyrimidine, tetrachlorpyrimidin, tetrachloro-pyrimidin, acmc-1bsuq, 2,5,6-tetrachloropyrimidine, 5-23-05-00347 beilstein handbook reference
PubChem CID 15690
IUPAC Name 2,4,5,6-tetrachloropyrimidine
SMILES C1(=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67°C to 68.5°C
Colore White
Punti di ebollizione 108°C to 112°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 217.87
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder