Learn More
2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4391503
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10756633
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB02064EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 112811-66-2
Formula molecolare C8H4ClF3O2
Molecular Weight (g/mol) 224.563
InChI Key JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 2775281
IUPAC Name 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
Peso formulazione 224.56
Percent Purity 97%