Learn More
2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11440248
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11440248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23790.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14348-40-4 | C7H3Br3O3 | 374.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14348-40-4
Formula molecolare C7H3Br3O3
Molecular Weight (g/mol) 374.81
Numero MDL MFCD00055557
InChI Key YDBHVMTTYXWHLI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid, tbhba, benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoicacid, 2,4,6-thba, pubchem12541, acmc-209uep, ksc174o3h, 2,4,6-tribromo-3-hydroxy-benzoic acid, 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
PubChem CID 151915
IUPAC Name 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
Punto di fusione 144°C to 149°C
Quantità 5 g
Beilstein 2844497
Peso formulazione 374.81
Percent Purity 98%