Learn More
2,4,6-Trichlorobenzoic acid, 94%
Codice prodotto. 15488999
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 15488999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14191.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 50-43-1 | C7H3Cl3O2 | 225.449 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
CAS 50-43-1
Punto di fusione 162°C to 164°C
Formula molecolare C7H3Cl3O2
Numero MDL MFCD00060699
Quantità 5 g
Beilstein 1874127
Sinonimo benzoic acid, 2,4,6-trichloro, unii-0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorobenzoicacid, 2,4,6-trichloro-benzoic acid, 0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorbenzoes, pubchem18496, acmc-209kme, 2,4,6-trichlorobbenzoicacid, ksc270e7f
InChI Key RAFFVQBMVYYTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C(=O)O)Cl)Cl
IUPAC Name 2,4,6-trichlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 225.449
PubChem CID 5764
Peso formulazione 225.46
Percent Purity 94%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid