Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11417027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11417027 10 g 10g
11427027 50 g 50g
11437027 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11417027 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14407.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 938-18-1 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride is used, in the presence of pyridine, to protect OH groups as mesitoate esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride is used, in the presence of pyridine, to protect OH groups as mesitoate esters.
Solubility
Reacts slowly with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Air and moisture sensitive. Store under nitrogen. Incompatible with strong oxidizing agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-18-1
Formula molecolare C10H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 182.647
Numero MDL MFCD00013650
InChI Key UKRQMDIFLKHCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitoyl chloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trimethyl, 2,4,6-trimethylbenzoylchloride, 2,4,6-trimethyl-benzoyl chloride, pubchem13234, acmc-209rno, 2-mesitylenecarbonyl chloride, ksc491c5b, 2,4,6trimethylbenzoyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzoyl cloride
PubChem CID 97038
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C(=O)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Densità 1.1
Punti di ebollizione 143°C to 146°C (60 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Beilstein 776108
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts slowly with water.
Peso formulazione 182.65
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride