Learn More
2,4,6-Trimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 10005763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10005763
Marca: Thermo Scientific Acros 140210500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-60-6
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002235
InChI Key BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC Name 2,4,6-trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethylphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3C6H2OH
Quantità 50 g
Beilstein 06, 518
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles