Learn More
2-(4-Bromophenoxy)pyridine, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-(4-Bromophenoxy)pyridine |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 250.09 |
Percent Purity | 95% |