Learn More
2-(4-Bromophenyl)furan, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10709595
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10709595
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC34410CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 14297-34-8
Formula molecolare C10H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 223.069
Numero MDL MFCD07775614
InChI Key FBIKSVALROQWIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-bromophenyl furan, 2-4-bromophenyl-furan, pubchem2039, 2 4-bromophenyl furan, 2-p-bromophenyl furan, 4-bromo-2-furyl benzene, furan, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 11276114
IUPAC Name 2-(4-bromophenyl)furan
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromophenyl)furan
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%