Learn More
2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10069481 1 g Amber Glass Bottle 1g
10793663 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10069481 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01724DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 59865-87-1
Formula molecolare C8H8ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 249.73
Numero MDL MFCD00052824
InChI Key OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4SO2CH2CSNH2
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)sulfonylethanethioamide
Peso formulazione 249.74
Percent Purity 97%