Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 96%
Codice prodotto. 11474757
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11474757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21240.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-06-4
Formula molecolare C4H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 126.119
Numero MDL MFCD00006098
InChI Key SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC Name 2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Punto di fusione 285°C to 286°C (decomposition)
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,2981
Peso formulazione 126.12
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine