Learn More
2,4'-Dibromoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10750585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10750585
Marca: Thermo Scientific 112682500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-73-0 | C8H6Br2O | 277.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-73-0
Formula molecolare C8H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 277.94
Numero MDL MFCD00000200
InChI Key FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
PubChem CID 7454
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-bromophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4'-Dibromoacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 111°C
Colore Yellow to Beige
Punti di ebollizione 1415°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4COCH2Br
Quantità 250 g
Beilstein 07, 285
Fieser 01,77; 03,34
Indice di Merck 15, 1438
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in warm alcohol,soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform
Peso formulazione 277.94
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4'-Dibromoacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.