Learn More
2,4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2697065
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10466292
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB06594DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 29203-60-9
Formula molecolare C7H4Cl3NO
Molecular Weight (g/mol) 224.465
Numero MDL MFCD00192643
InChI Key GXBVZCSCOBTMHS-XFFZJAGNSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzenecarbonimidoyl chloride, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzimidoyl chloride, 2,4-dichlorophenyl chloro hydroxyimino methane, 2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride, z-2,4-dichloro-n-hydroxybenzene-1-carbonimidoyl chloride
PubChem CID 9583124
IUPAC Name (1Z)-2,4-dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=NO)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3CCl=NOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.47
Percent Purity 97%