Learn More
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11483604
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11483604
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11259.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16271-33-3
Formula molecolare C6H3Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 245.498
Numero MDL MFCD00052712
InChI Key FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,4-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5115, acmc-1c9b8
PubChem CID 204419
IUPAC Name 2,4-dichlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 50°C to 58°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2806192
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 245.51
Percent Purity 98%