Learn More
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan, 98+%
Codice prodotto. 11461587
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11461587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24999.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 59293-67-3 | C7H6Cl2S | 193.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59293-67-3
Formula molecolare C7H6Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 193.085
Numero MDL MFCD00039650
InChI Key ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
PubChem CID 95756
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)methanethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densità 1.36
Punti di ebollizione 150°C to 151°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.6045
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 509602
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 193.1
Percent Purity ≥98%