Learn More
2',4'-Dihydroxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10315990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10315990
Marca: Thermo Scientific 114800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 89-84-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-84-9
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00002279
InChI Key SULYEHHGGXARJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dihydroxyacetophenone, 2,4-dihydroxyacetophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethanone, resacetophenone, 4-acetylresorcinol, resoacetophenone, ethanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, 1-acetyl-2,4-dihydroxybenzene, resorcinol, 4-acetyl, 1-2,4-dihydroxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 6990
ChEBI CHEBI:18414
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 4'-Dihydroxyacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 143.0°C to 147.0°C
Colore Brown to White
Densità 1.1800g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)2C6H3COCH3
Quantità 5 g
Beilstein 08, 266
Indice di Merck 15, 8260
Gravità specifica 1.18
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20 c). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in most common organic solvents except,benzene,chloroform and ether
IUPAC Name 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',4'-Dihydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.