Learn More
2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15595956 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595956 5 g 5g
15585956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15595956 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2510-37-4 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2510-37-4
Formula molecolare C6H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 141.13
InChI Key JLSFKHJNJFXGAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyloxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylic acid, dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylicacid, 2,4-dimethyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 2,4-dimethyl, pubchem17689, ukrorgsyn-bb bbv-156622, 2,4-dimethyl-oxazole-5-carboxylicacid, saltdata: free
PubChem CID 1132979
IUPAC Name 2,4-dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 229.0°C to 231.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 141.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.