Learn More
2,4-Dimethyl-1-pentene, 99%
Codice prodotto. 11400451
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 11400451
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20002.88
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2213-32-3 | C7H14 | 98.189 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2213-32-3
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.189
Numero MDL MFCD00039854
InChI Key LXQPBCHJNIOMQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 2,4-dimethyl, acmc-1ch0z, pentene, 2,4-dimethyl, ch3 2chch2c ch3 =ch2, 1-pentene, 2,4-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 16657
IUPAC Name 2,4-dimethylpent-1-ene
SMILES CC(C)CC(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-1-pentene
Densità 0.69
Punti di ebollizione 81°C
Punto d'infiammabilità −16°C (−27°F)
Indice di rifrazione 1.3995
Quantità 2.5 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 99%