Learn More
2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, 99%
Codice prodotto. 11455347
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 11455347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22701.88
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 66634-97-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66634-97-7
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.171
Numero MDL MFCD00209505
InChI Key DMHLGGQHOSTMJG-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, unii-ki18c46dhr, 2e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, ki18c46dhr, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2e, e-2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid, predominantly trans, fema no. 3143, e-2,4-dimethylpent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2,4-dimethyl
PubChem CID 5362565
IUPAC Name (E)-2,4-dimethylpent-2-enoic acid
SMILES CC(C)C=C(C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethyl-2-pentenoic acid
Nota nome predominantly trans
Densità 0.949
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 2.5 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 99%