Learn More
2',4'-Dimethylacetanilide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15491918
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15491918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55605.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2050-43-3
Formula molecolare C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Numero MDL MFCD00026125
InChI Key PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
PubChem CID 16303
IUPAC Name N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Dimethylacetanilide
Punto di fusione 129°C to 132°C
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 163.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder