Learn More
2',4'-Dimethylacetophenone, 95%
Codice prodotto. 11449873
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11449873
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12992.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 89-74-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-74-7
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00003571
InChI Key HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dimethylacetophenone, 1-2,4-dimethylphenyl ethanone, 2,4-dimethylacetophenone, 4-acetyl-m-xylene, ethanone, 1-2,4-dimethylphenyl, acetyl-m-xylene, 1-2,4-dimethylphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2',4'-dimethyl, unii-8k29me27ya, methyl 2,4-dimethylphenyl ketone
PubChem CID 6985
IUPAC Name 1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Dimethylacetophenone
Densità 0.999
Punti di ebollizione 227°C to 228°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.535
Quantità 10 g
Beilstein 956772
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 97%