Learn More
2,4-Dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 10540004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10540004
Marca: Thermo Scientific Acros 408455000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-67-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-67-9
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002233
InChI Key KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
PubChem CID 7771
ChEBI CHEBI:34241
IUPAC Name 2,4-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethylphenol
Punto di fusione 21.0°C to 23.0°C
CAS min. % 98.5
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.0270g/mL
Punti di ebollizione 211.0°C
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5375 to 1.5405
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.027
Formula lineare (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Indice di Merck 15, 10279
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%