Learn More
2,4-Dimethylphenylurea, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11451687
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11451687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25668.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2990-02-5
Formula molecolare C9H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.21
Numero MDL MFCD00025409
InChI Key GKEHHLJOYZDXMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethylphenyl urea, 1-2,4-dimethylphenyl urea, n-2,4-dimethylphenyl urea, 2,4-xylylurea, 5-chlorobenzoic acid, acmc-20aoc5, urea,n-2,4-dimethylphenyl, amino-n-2,4-dimethylphenyl amide
PubChem CID 853638
IUPAC Name (2,4-dimethylphenyl)urea
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dimethylphenylurea
Punto di fusione 203°C to 204°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%