Learn More
2,4-Dimethylstyrene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10499052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10499052
Marca: Thermo Scientific Acros 271150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2234-20-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2234-20-0
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
Numero MDL MFCD00014937
InChI Key OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s
PubChem CID 16694
IUPAC Name 1-ethenyl-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dimethylstyrene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -64.0°C
Densità 0.9060g/mL
Punti di ebollizione 73.0°C to 74.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2C6H3CH=CH2
Indice di rifrazione 1.5410 to 1.5440
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.906
Stabilizzatore 0.05 % (ca.) t-butylcatechol
Peso formulazione 132.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dimethylstyrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.