Learn More
2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30371906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30371906 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30371906 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4268201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dinitrophenylsulfonyl Chloride
CAS 1656-44-6
Formula molecolare C6H3ClN2O6S
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-Dinitrobenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4-Dinitrobenzenesulfonyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H3ClN2O6S/c7-16(14,15)6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 2,4-dinitrobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 266.62
Peso formulazione 265.94