Learn More
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15499295
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15499295
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51735.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 853955-70-1
Formula molecolare C15H17FOSi
Molecular Weight (g/mol) 260.383
Numero MDL MFCD16251550
InChI Key RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
PubChem CID 11989534
IUPAC Name [2-[(4-fluorophenyl)-dimethylsilyl]phenyl]methanol
SMILES C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Quantità 1 g
Peso formulazione 260.38
Percent Purity 95%