Learn More
2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N'-hydroxyethanimidamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10447432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10447432 1 g Amber Glass Bottle 1g
10498002 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10447432 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08532DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175203-76-6
Formula molecolare C8H9FN2O3S
Molecular Weight (g/mol) 232.229
Numero MDL MFCD00205110
InChI Key STPCRDRACVTHTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorobenzenesulfonyl acetamide oxime, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamide oxime, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyacetimidamide, 2-4-fluorophenyl sulfonyl-n-hydroxyethanimidamide, 1-4-fluorophenyl sulfonyl-2-hydroxyimino eth-2-ylamine, 2-4-fluorobenzenesulphonyl acetamidoxime, 2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, z-2-4-fluorobenzenesulfonyl-n'-hydroxyethanimidamide, 2-4-fluorophenylsulfonyl-n-hydroxy-acetamidine
PubChem CID 9580384
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)sulfonyl-N'-hydroxyethanimidamide
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S(=O)(=O)CC(=NO)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-N';-hydroxyethanimidamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare FC6H4SO2CH2C(=NOH)NH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 232.23
Percent Purity 97%