Learn More
2,4-Hexadiene, tech. 90%, mixture of isomers, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15460178
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15460178
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53404.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,4-Hexadiene is used in the production of 3,6-dimethyl-3,6-dihydro-[1,2]dithiine.
Solubility
Miscible with ethanol, ethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-46-1
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00009297,MFCD00009297
InChI Key APPOKADJQUIAHP-CIIODKQPSA-N
Sinonimo unii-g4m9133vs9, 2,4-hexadiene, e,z, cis,trans-2,4-hexadiene, 2,4-hexadiene, e , z-ch3ch=chch=chch3, cis,trans-hexa-2,4-diene, 2,4-hexadiene, 2e,4z, cis-2-trans-4-hexadiene, e,z-2,4-hexadiene, z,e-2,4-hexadiene
PubChem CID 643786
IUPAC Name (2Z,4E)-hexa-2,4-diene
SMILES C\C=C\C=C/C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Hexadiene
Nota nome mixture of isomers
Densità 0.72
Punti di ebollizione 82°C
Punto d'infiammabilità −14°C (−7°F)
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCH3
Indice di rifrazione 1.445
Quantità 1 g
Numero UN UN2458
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche