Learn More
2,4-Hexadienoic acid, 99%
Codice prodotto. 10172720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 10172720
Marca: Thermo Scientific Acros 120531000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-44-1
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Numero MDL MFCD00002703
InChI Key WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Sinonimo sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC Name (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
SMILES C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Hexadienoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 132°C to 135°C
Colore Cream-White or White
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3CH=CHCH=CHCO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Indice di Merck 15, 8847
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform,very soluble in diethyl ether
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Hexadienoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sorbic acid